Principaux documents
CLS5600250
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
6 EA
451,00 $
12 EA
694,00 $
451,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
451,00 $
12 EA
694,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
451,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5600-250
tol. measuring range
0.12 mL
Capacité
250 mL
Description générale
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.