Principaux documents
581424-U
Supelco
Ascentis® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
C8 Reversed-Phase Column
1 EA
1 320,00 $
1 320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 320,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC Ascentis® C8, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
15% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
450 m2/g
Couverture de surface
4.0 μmol/m2
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
L′Ascentis C8 est une colonne donnant des résultats hautement reproductibles avec une sélectivité excellente envers les composés polaires. La phase excelle dans des phases mobiles très aqueuses ainsi que dans des phases mobiles fortement organiques.
Application
  • Analysis of 27 beta-Blockers and Metabolites in Milk Powder by High Performance Liquid Chromatography Coupled to Quadrupole Orbitrap High-Resolution Mass Spectrometry.: This study utilizes the Ascentis® C8 HPLC Column to analyze beta-blockers and their metabolites in milk powder, highlighting the column′s capacity for sensitive and precise quantification in complex matrices (Cheng et al., 2019).
  • Recent trends in ultra-fast HPLC: new generation superficially porous silica columns.: A review of advancements in HPLC technology, including the use of Ascentis® C8 columns, which enhance the speed and efficiency of chemical separations (Ali et al., 2012).
  • Superficially porous particles columns for super fast HPLC separations.: Discusses the benefits of using Ascentis® C8 HPLC Columns for achieving faster and more efficient separations in HPLC, underlining their utility in high-throughput settings (Ali et al., 2012).
  • Gradient RP-HPLC method for the determination of potential impurities in atazanavir sulfate.: Demonstrates the effectiveness of the Ascentis® C8 HPLC Column in a robust method for identifying impurities in pharmaceutical compounds, ensuring product safety and compliance (Chitturi et al., 2011).
  • Development and validation of an HPLC-MS/MS method to determine clopidogrel in human plasma. Use of incurred samples to test back-conversion.: Illustrates the application of Ascentis® C8 HPLC Column in a validated method for the analysis of clopidogrel, improving therapeutic drug monitoring and patient care (Silvestro et al., 2010).
Caractéristiques et avantages
  • Meilleure rétention des molécules hydrophobes
  • Excellente forme du pic
  • Séparations en LC-MS avec faible relargage
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ebenezer B Asafu-Adjaye et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(5), 1854-1859 (2007-02-16)
Gastrointestinal stability of venlafaxine was evaluated in vitro in simulated gastric (SGF) and intestinal (SIF) fluids using a stability indicating HPLC method. The method was validated using a 5 microm Ascentis C18 column (150 mm x 4.6 mm) and mobile
Mahmoud Hasan et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 100, 341-347 (2014-09-10)
Clodronate belongs to the class of bisphosphonates which are used for the treatment of bone disorders. Due to its high polarity it has a low and highly variable oral bioavailability which results in low plasma concentrations and requires sensitive bioanalytical
Sreenivasa Rao Chitturi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(1), 31-47 (2011-02-15)
This paper proposes a simple and selective RP-HPLC method for the determination of process impurities and degradation products (degradants) of atazanavir sulfate (ATV) drug substance. Chromatographic separation was achieved on Ascentis(®) Express C8, (150mm×4.6mm, 2.7μm) column thermostated at 30°C under
Ugandar Reddy Inugala et al.
Journal of chromatographic science, 51(5), 453-459 (2012-10-13)
This paper describes the development of a rapid, novel, stability-indicating gradient reversed-phase high-performance liquid chromatographic method and associated system suitability parameters for the analysis of naproxcinod in the presence of its related substances and degradents using a quality-by-design approach. All
Luana Magalhães et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1008, 98-107 (2015-12-08)
Nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) is an enzyme belonging to the apyrase family that participates in the hydrolysis of the nucleosides di- and triphosphate to the corresponding nucleoside monophosphate. This enzyme underlies the virulence of parasites such as Leishmania. Recently, an