CLS5600200
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with snap cap
capacity 200 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
410,00 $
About This Item
410,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5600-200
tol. measuring range
0.10 mL
Capacité
200 mL