Principaux documents
CLS361110
Pyrex® moisture test distilling receiver, 24/40 joints
capacity 10 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3611
1 EA
379,00 $
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
379,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Corning 3611-10
Hauteur
237 mm
Capacité
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Graduated, from 0 to 1 mL, in 0.1 mL intervals, with a maximum scale error of 0.05 mL. Graduation intervals from 1.0 to 10.0 mL are 0.2 mL, with a maximum scale error of 0.1 mL.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.