CLS11465
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 2 L, I.D. 1/4 in., sterile
Synonyme(s) :
Corning container
382,00 $
About This Item
382,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate
Description
plain
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap: no
C-Flex tubing
Conditionnement
case of 2
Fabricant/nom de marque
Corning 11465
D.I.
1/4 in.
Capacité
2 L
Volume
2 L
20000 mL
Raccords
male luer lock