CLS360210
Pyrex® Dean-Stark receiver, 24/40 male and female joints
capacity 10 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3602
1 070,00 $
About This Item
1 070,00 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 3602-10
Hauteur
216 mm
Capacité
10 mL