Principaux documents
CLS3062100
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3062
1 EA
215,00 $
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
215,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3062-100
tol. measuring range
0.50 mL
Volume
100 mL
Description générale
Calibrated "to deliver".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.