Principaux documents
CLS3023100
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 100 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3023
12 EA
679,00 $
679,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
679,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
679,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3023-100
tol. measuring range
0.50 mL
Volume
100 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.