CLS306225
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 25 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3062
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3062-25
tol. measuring range
0.17 mL
Volume
25 mL