CLS302225
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 25 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3022
55,60 $
About This Item
55,60 $
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3022-25
tol. measuring range
0.3 mL
Volume
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard