Principaux documents
CLS3024500
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3024
1 EA
132,00 $
8 EA
815,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
132,00 $
8 EA
815,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 5.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3024-500
tol. measuring range
2.6 mL
Volume
500 mL
Description générale
  • Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
The assortment pack is designed for the low volume user and contains one each of 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.