Principaux documents
CLS3022100
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 100 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3022
1 EA
68,50 $
12 EA
632,00 $
68,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
68,50 $
12 EA
632,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
68,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3022-100
tol. measuring range
0.6 mL
Volume
100 mL
Description générale
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.