Principaux documents
CLS30021L
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 1,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3002
1 EA
464,00 $
464,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
464,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
464,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 10.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3002-1L
tol. measuring range
3.0 mL
Volume
1,000 mL
Description générale
Calibrated "to contain".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.