CLS2982500
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 2982
1 060,00 $
About This Item
1 060,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 5.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2982-500
tol. measuring range
2.6 mL
Volume
500 mL
Description générale
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations