Principaux documents
CLS3002500
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3002
1 EA
377,00 $
377,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
377,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
377,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 5.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3002-500
tol. measuring range
2.0 mL
Volume
500 mL
Description générale
Calibrated "to contain".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.