CLS30261L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 1,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3026
155,00 $
About This Item
155,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 10.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3026-1L
tol. measuring range
3.0 mL
Volume
1,000 mL