Principaux documents
CLS2094500
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Synonyme(s) :
burettes
1 EA
377,00 $
377,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
377,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
377,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 5 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2094-500
Plage de mesure du volume
500 mL, accuracy: 2.5 mL
Volume
500 mL
Description générale
Corning® 2094
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.