CLS20941L
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Synonyme(s) :
burettes
449,00 $
About This Item
449,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 10 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2094-1L
Plage de mesure du volume
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Volume
1000 mL