BR23753
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 10 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Synonyme(s) :
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
183,00 $
About This Item
183,00 $
Produits recommandés
Matériaux
AR-Glass
Caractéristiques
Schellbach stripe
graduated in black
Fabricant/nom de marque
BRAND 23753
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
Taille du flacon
500 mL
Taille de la burette
10 mL