Principaux documents
CF0001
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole
10 G
356,00 $
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
356,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H10ClIO
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Chaîne SMILES 
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)Cl
InChI
1S/C9H10ClIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
HEBYOYIIQNKPGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole is a crystalline, air-stable, yellow chloroiodane compound which finds use as a starting material for production of other hypervalent iodine compounds. It can also be used as a mild chlorinating reagent. The compound shows good solubility in polar organic solvents, typically dichloromethane or ethyl acetate.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informations légales
Product of CF Plus Chemicals.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.