ALD00558
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane
95%
Synonyme(s) :
Baran cyclobutylation reagent
462,00 $
About This Item
462,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.