696641
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
95%
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni’s Reagent
129,00 $
About This Item
129,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
75-79 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)O[I](c2ccccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Trifluoromethylation of a variety of compounds including:
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
Contenu apparenté
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.