CBR01734
1-Methyl-4-[(methylamino)Methyl]-2-pyrrolidinone
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14N2O
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CNCC1CN(C)C(=O)C1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-8-4-6-3-7(10)9(2)5-6/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
CXSRTRBJDQEIAY-UHFFFAOYSA-N