CBR01581
5-[(Methylamino)carbonyl]-3-thiophenesulfonyl chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6ClNO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CNC(=O)c1cc(cs1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H6ClNO3S2/c1-8-6(9)5-2-4(3-12-5)13(7,10)11/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
IDELKMMSLSKSLV-UHFFFAOYSA-N