CBR01436
1-Cyclopentyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20ClNO2
Poids moléculaire :
233.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.OC(=O)C1CCN(CC1)C2CCCC2
InChI
1S/C11H19NO2.ClH/c13-11(14)9-5-7-12(8-6-9)10-3-1-2-4-10;/h9-10H,1-8H2,(H,13,14);1H
Clé InChI
JLFACGVVEAOMKX-UHFFFAOYSA-N