578045
4-Morpholinopiperidine
98%
Synonyme(s) :
4-(4-Piperidinyl) morpholine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
100-115 °C/0.15-0.20 mmHg (lit.)
Pf
40-43 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
C1CC(CCN1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H18N2O/c1-3-10-4-2-9(1)11-5-7-12-8-6-11/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
YYBXNWIRMJXEQJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Selective adenosine A2A receptor antagonists
- Antidepressents
- Small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells
- Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
- Quinoline derivatives with antimicrobial activity
- Antimalarials
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter