Principaux documents
C97458
Sigma-Aldrich
Cyclododecanone
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
C12H22(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.30
Numéro Beilstein :
508621
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Point d'ébullition
85 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
59-61 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
Clé InChI
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chao Qiu et al.
Carbohydrate polymers, 182, 75-80 (2017-12-28)
In comparison with natural α- and β-cyclodextrin (CD), γ-CD has attracted much attention due to their large hydrophobic cavities, high water solubility, and bioavailability. However, the production of γ-CD is still rather expensive and time-consuming. To overcome the high cost