Principaux documents
234273
Sigma-Aldrich
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene
99%
Synonyme(s) :
(1E,5E,9E)-1,5,9-Cyclododecatriene, (1E,5E,9E)-Cyclododeca-1,5,9-triene, (E,E,E)-1,5,9-Cyclododecatriene
25 G
362,00 $
362,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
362,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.27
Beilstein:
969880
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
362,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
237-238 °C (lit.)
Pf
33-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1C\C=C\CC\C=C\CC\C=C\1
InChI
1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1+,9-7+,10-8+
Clé InChI
ZOLLIQAKMYWTBR-FFWAUJBHSA-N
Description générale
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene (ttt-cdt) acts as ligand and forms rare copper complexes[1]. Photorearrangements of CuCl complexes of ttt-cdt has been investigated[2].
Application
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene has been used in the construction of building block for the synthesis of potent antitumor annonaceous acetogenin (+)-parviflorin[3].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Photorearrangements of CuCl complexes of 1, 5, 9-cyclododecatrienes: wavelength dependence.
Chow YL, et al.
Organometallics, 6(5), 1126-1129 (1987)
Mauro Fianchini et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (12)(12), 2085-2087 (2009-03-11)
Two rare copper complexes, a tri-alkene adduct [Cu(ttt-cdt)(FSbF(5))] and a non-classical carbon monoxide complex [Cu(ttt-cdt)(CO)][SbF(6)] with a high CO stretching frequency ([small nu, Greek, macron](CO) = 2160 cm(-1)), have been isolated using trans,trans,trans-1,5,9-cyclododecatriene (ttt-cdt) ligand.
Highly efficient synthesis of the potent antitumor annonaceous acetogenin (+)-parviflorin.
Hoye TR and Ye Z.
Journal of the American Chemical Society, 118(7), 1801-1802 (1996)