Principaux documents
C48104
Sigma-Aldrich
5-Chloroisatoic anhydride
97%
Synonyme(s) :
6-Chloro-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit C48104 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
powder
Pf
300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
Clé InChI
MYQFJMYJVJRSGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable