Principaux documents
C29835
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyric acid
99%
Synonyme(s) :
4-Chlorobutanoic acid, 4-Chlorobutyrate
25 G
79,80 $
100 G
273,00 $
79,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
79,80 $
100 G
273,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.55
Beilstein:
1700264
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
79,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
196 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
12-16 °C (lit.)
Densité
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
Clé InChI
IPLKGJHGWCVSOG-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Application in hydrophilic fluorescent nanozymes: </strong>4-Chlorobutyric acid is used in the synthesis of Mn2+:CsPbCl3@SiO2 yolk shell nanoparticles (YSNPs) through the SN2 reaction with oleylamine (OAm). This reaction yields a zwitterionic ligand that facilitates the dispersion of YSNPs in water (Wang et al., 2024).</li>
</ul>
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Michele Dei Cas et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1154, 121982-121982 (2020-08-31)
Short and medium fatty acids derived from either dietary sources, gut microbiota, and liver production might play a role in the modulation of metabolism and inflammation. The outcome of different autoimmune or inflammatory diseases could be related to microbiota composition
Questions
  1. is it condutive or not ???? if is what is Coductivity????.
    1 answer
    1. The conductive properties of this material have not been investigated.