125245
5-Chlorovaleroyl chloride
96%
Synonyme(s) :
5-Chloropentanoyl chloride
190,00 $
About This Item
190,00 $
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
pb
38-39 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
Chaîne SMILES
ClCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Clé InChI
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter