Documents
C29207
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyl acetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COO(CH2)4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.60
Numéro Beilstein :
1749681
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
Point d'ébullition
92 °C/22 mmHg (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
PYLDCZJUHYVOAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup