Principaux documents
M34804
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chlorobutyrate
≥98%
100 G
107,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
107,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2CH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
175-176 °C (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup