Documents
272477
Sigma-Aldrich
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(CCBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of spiro cyclobutanones.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Radical cyclization?fragmentation of ω-haloalkyl cyclobutanones: a modular approach to medium-sized carbocycles.
Oh HS and Cha JK.
Tetrahedron Asymmetry, 14(19), 2911-2917 (2003)