BR88680
BRAND® stopcock T-bore with nozzles
for tube I.D. 9 mm
Synonyme(s) :
PTFE, Stopcocks
143,00 $
About This Item
143,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 88680
D.I.
5 mm