BR88660
BRAND® stopcock T-bore with nozzles
for tube I.D. 5 mm
Synonyme(s) :
PTFE, Stopcocks
115,00 $
About This Item
115,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 88660
D.I.
3 mm