Principaux documents
RDYSTPC01
Millipore
Robinet d'arrêt 3 voies autoclavable
To control the media flow direction in the ReadyStream® workflow
Synonyme(s) :
Vanne 3 voies, raccord de vanne
1 EACH
364,00 $
364,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
364,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
13102008
Nomenclature NACRES :
NB.51
364,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 1 pieces
Application(s)
food and beverages
Description générale
Le robinet d'arrêt autoclavable peut être connecté en option entre le système ReadyStream®, un flacon de laboratoire GL45 et un dilueur afin de contrôler la direction d'écoulement du milieu.
Informations légales
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany