Principaux documents
BR780505
BRAND® disposable microcentrifuge tube
without lid, capacity 1.5 mL
Synonyme(s) :
Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Matériaux
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without lid
Conditionnement
pack of 2000
Fabricant/nom de marque
BRAND 780505
Paramètres
6000 × g max. RCF
Capacité
1.5 mL
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG