292818
2-Hydroxyethyl acrylate
96%, contains 200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
Ethylene glycol monoacrylate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
96%
Forme
solid
Contient
200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2
Clé InChI
OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.