BR32805
BRAND® USP BLAUBRAND® class A measuring cylinder, tall form
volume 5 mL
Synonyme(s) :
BLAUBRAND®, Graduated Cylinders, USP
60,00 $
About This Item
60,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
DE-M marking
Fabricant/nom de marque
BRAND 32805
Volume
5 mL