BR92768
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, narrow mouth
volume 3000 mL
Synonyme(s) :
Erlenmeyer flasks, Flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
Joint
joint neck52 mm
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 92768
Capacité
3000 mL
Volume
3000 mL