BR13928
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 50 mL
Synonyme(s) :
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
167,00 $
About This Item
167,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass (5.4)
Fabricant/nom de marque
BRAND 13928
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Volume
50 mL