BR13916
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Synonyme(s) :
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
142,00 $
About This Item
142,00 $
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 0.05 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 13916
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Longueur
800 mm
Volume
25 mL