This product is distributed on behalf of Diversified Biotech. The films have not been tested for use in luminescence, but are UV transparent to 300 nm.
Z380059
Membrane d′étanchéité Breathe-Easy®
polyurethane membrane with acrylic adhesive pre-cut to fit standard multiwell plates.
Synonyme(s) :
breathable sealing membrane, cell culture, microplates, microwell plates, multi-well plates, multi-well sealing film, plate sealers, plate sealing film, sealing film, tissue culture
186,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
About This Item
186,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
rectangular transparent membrane (polyurethane)
Stérilité
sterile
Caractéristiques
piercable
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech BEM-1
Catégories apparentées
Description générale
Elle se présente sous la forme d'un sandwich : une feuille de papier inférieure (doublure) protège la couche adhésive et une feuille de support supérieure protège la surface externe de la membrane ultra-souple jusqu'à ce qu'elle soit positionnée et collée sur la plaque. La doublure garantit en outre la stérilité de la membrane. L'adhésif scelle chaque puits hermétiquement (à la différence des couvercles en plastique moulé), ce qui permet de réaliser une agitation sans contamination croisée ni infiltration microbienne. Stable entre −80 °C et +100 °C, cette membrane est compatible avec la plupart des produits caustiques et des solvants organiques.
Remarque : Il est recommandé d'utiliser le rouleau étaleur (réf. Z380067, vendu séparément) pour garantir une adhésion uniforme et faciliter le retrait de la feuille de papier supérieure.
Caractéristiques et avantages
- Stérile et non cytotoxique : stérilisée par rayonnement gamma (dépourvue de cytotoxines)
- Prévient les contaminations : évite les contaminations inter-puits, les contaminations microbiennes et virales, l'évaporation (hors membranes respirantes) et le déversement accidentel des échantillons
- Dimensionnée et conçue de manière optimale : rectangles de 6" × 3,25" qui s'adaptent sur toutes les microplaques ; deux côtés rainurés qui facilitent le positionnement et le retrait de la membrane
- Thermostable : conçue pour résister à une large plage de températures
- Perforable : facilite le prélèvement des échantillons avec une pointe de pipette
Les clients ont également consulté
-
Is this product optically transparent? Can it be used for luminescence experiments?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello! We use breath-easy membrane routinely in our lab. I need to test an effect of gas on bacterial growth. for that i want to know what is the permeability of membrane like what is the pore size?
1 answer-
The material has no pores. The oxygen exchange rate is 553.5 cc per 100 square inches per 24 hours. The carbon dioxide exchange rate is 3781 cc per 100 square inches per 24 hours. The water vapor exchange rate is 0.7 kg per square meter per 24 hours.
Helpful?
-
-
Ces films sont-ils adaptés pour de la culture cellulaire? Remplacent-ils le couvercle ou doit-on mettre un film (stérile?) et le couvercle de la plaque dessus?
1 answer-
Yes, these sealing films are sterile and suitable for use in cell culture. When in place, a plate lid is not needed. These films allow for the exchange of oxygen, carbon dioxide, and water vapors while preventing microbial/viral contamination and well-to-well cross contamination.
Helpful?
-
-
Is the Breath-easy sealing meant to be used with or without a lid? does it prevent contamination from leaking in without a lid?
1 answer-
The adhesive seals are meant to be used without a lid. These items provide a secure seal for every well which prevents microbial/viral contamination and well-to-well cross-contamination.
Helpful?
-
-
Is it plate reader friendly for absorbance wavelength
1 answer-
This product is distributed on behalf of Diversified Biotech. The original manufacturer states that these films are UV transparent to 300 nm.