BR139135
BRAND® scoop
volume 1000 mL, L 350 mm
Synonyme(s) :
Scoops
84,80 $
About This Item
84,80 $
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
white
Fabricant/nom de marque
BRAND 139135
Longueur
350 mm
Volume
1000 mL