BR139125
BRAND® scoop
volume 250 mL, L 350 mm
Synonyme(s) :
Scoops
51,10 $
About This Item
51,10 $
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
white
Fabricant/nom de marque
BRAND 139125
Longueur
350 mm
Volume
250 mL