BR139035
BRAND® scoop
volume 500 mL, L 350 mm
Synonyme(s) :
Scoops
79,90 $
About This Item
79,90 $
Produits recommandés
Matériaux
PE
natural
Fabricant/nom de marque
BRAND 139035
Longueur
350 mm
Volume
500 mL