Documents
Z177423
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 75 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F367490000
Taille du bol
89 mm × 38 mm × 32 mm
Capacité
75 mL
Taille de la poignée
50 mm
Description générale
Molded, natural color.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP