BR115016
BRAND® sample vial
for Technicon-Anal., capacity 2.0 mL
Synonyme(s) :
Sample Cups, Sample vials
1 190,00 $
About This Item
1 190,00 $
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
polystyrene
polystyrene tube
self-standing bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 115016
Capacité
2.0 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- BRAND® sample vial is designed for various laboratory applications.
- Made of transparent polystyrene for accurate and quick sample analysis.