Z115142
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 3 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 50 mm
Synonyme(s) :
V-Vials screw cap glass vials
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Diam. × H
20 mm × 50 mm
Volume
3 mL
Raccords
20-400 thread
Description générale
Note de bas de page
Informations légales
Pièce de rechange